1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9120-5G PC9120-10G
APOSPC9120-5GEA 250 EUR
APOSPC9120-5G APOSPC9120-10G
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 99%
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formula: C₁₀H₁₂F₃N₃
Pto. Ebullición: 106 °C (1,5 mm Hg)
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114705
Núm. CAS: 87394-63-6
UN: 3259
ADR: 8,III