8,8-Difluoro-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC912339-1G PC912339-500MG
APOSPC912339-1GEA 1550 EUR
APOSPC912339-1G APOSPC912339-500MG
8,8-Difluoro-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
8,8-Difluoro-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formula: C₉H₁₅F₂N·ClH
MW: 211,68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28975525
Núm. CAS: 1780964-59-1