4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9169-10G PC9169-1G PC9169-5G PC9169-25G
APOSPC9169-10GEA 484 EUR
APOSPC9169-10G APOSPC9169-1G APOSPC9169-5G APOSPC9169-25G
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04114097
Núm. CAS: 194804-85-8