4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9171-5G PC9171-250MG
APOSPC9171-5GEA 185 EUR
APOSPC9171-5G APOSPC9171-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
MW: 217,998 g/mol
Pto. de fusión: 51…52 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09030640
Núm. CAS: 126163-58-4