3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Fluoropropyl methanesulphonate, 3-Fluoroprop-1-yl mesylate, 3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate
PC9175-1G
PC9175-5G
PC9175-250MG
APOSPC9175-1GEA
102
EUR
APOSPC9175-1G
APOSPC9175-5G
APOSPC9175-250MG
3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate 98%
3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate
Formula:
C₄H₉FO₃S MW: 156,176 g/mol Pto. Ebullición: 116 °C (15 mm Hg) Pto. de inflamación: 109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01715281 Núm. CAS: 372-04-3 UN: 2810 ADR: 6.1,II |