1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α,α'-Dichloro-α,α,α',α'-tetrafluoro-p-xylene
PC9183-25G PC9183-5G PC9183-1G
APOSPC9183-25GEA 525 EUR
APOSPC9183-25G APOSPC9183-5G APOSPC9183-1G
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene
Formula: C₈H₄Cl₂F₄
MW: 247,017 g/mol
Pto. Ebullición: 55,5 °C (3.8 mm Hg)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320797
Núm. CAS: 2629-68-7