5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC9198-1G PC9198-250MG
APOSPC9198-1GEA 0 EUR
APOSPC9198-1G APOSPC9198-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₃BrF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741350
Núm. CAS: 436799-36-9