1,6-Dichloroperfluorohexane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,6-Dichloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexane
PC9238-10G PC9238-25G PC9238-5G
APOSPC9238-10GEA 292 EUR
APOSPC9238-10G APOSPC9238-25G APOSPC9238-5G
1,6-Dichloroperfluorohexane 97%
1,6-Dichloroperfluorohexane
Formula: C₆Cl₂F₁₂
Pto. Ebullición: 113…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155741
Núm. CAS: 355-40-8