Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Proveedor: Apollo Scientific
PC9274-1G PC9274-5G
APOSPC9274-1GEA 230 EUR
APOSPC9274-1G APOSPC9274-5G
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
Pto. Ebullición: 66…72 °C (0,2 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01934868
Núm. CAS: 110193-60-7