2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Chlorocarbonyl)-2-fluoroanisole
PC9296-1G PC9296-25G PC9296-5G
APOSPC9296-1GEA 65.4 EUR
APOSPC9296-1G APOSPC9296-25G APOSPC9296-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,583 g/mol
Pto. Ebullición: 133 °C (12 mm Hg)
Pto. de fusión: 49…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08277634
Núm. CAS: 850563-45-0
UN: 3261
ADR: 8,III