2-(2,6-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9308-1G PC9308-5G
APOSPC9308-1GEA 256 EUR
APOSPC9308-1G APOSPC9308-5G
2-(2,6-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2,6-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formula: C₁₅H₁₀F₂N₂OS·BrH
Pto. de fusión: >240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458135
Núm. CAS: 1209726-22-6