2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC9321-1G PC9321-5G
APOSPC9321-1GEA 302 EUR
APOSPC9321-1G APOSPC9321-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formula: C₂₂H₁₆FNO₂
MW: 345.366 g/mol
Pto. de fusión: 125…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00232013
Núm. CAS: 339114-73-7