2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC9323-1G PC9323-500MG PC9323-5G
APOSPC9323-1GEA 302 EUR
APOSPC9323-1G APOSPC9323-500MG APOSPC9323-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile
Formula: C₂₂H₁₆FNO
MW: 329,367 g/mol
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792166
Núm. CAS: 339115-18-3