3-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropionitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9363-250MG PC9363-500MG
APOSPC9363-250MGEA 406 EUR
APOSPC9363-250MG APOSPC9363-500MG
3-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropionitrile 97%
3-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropionitrile
Formula: C₁₃H₁₅FN₄
Pto. de fusión: 157…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00664760
Núm. CAS: 338422-34-7