2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzoic acid, 2-Carboxyphenyl trifluoromethyl sulphide
PC9435-1G PC9435-5G PC9435-250MG
APOSPC9435-1GEA 46.4 EUR
APOSPC9435-1G APOSPC9435-5G APOSPC9435-250MG
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid 98%
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222,184 g/mol
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236336
Núm. CAS: 37526-67-3