6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9444-1G PC9444-500MG
APOSPC9444-1GEA 667 EUR
APOSPC9444-1G APOSPC9444-500MG
6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
Formula: C₁₀H₆F₃NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269611
Núm. CAS: 544716-08-7