2-(2,4-Difluorophenyl)thiazole-4-carboxamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Carbamoylthiazol-2-yl)-2,4-difluorobenzene, 4-Carbamoyl-2-(2,4-difluorophenyl)thiazole
PC9446-1G
PC9446-250MG
PC9446-500MG
APOSPC9446-1GEA
134
EUR
APOSPC9446-1G
APOSPC9446-250MG
APOSPC9446-500MG
2-(2,4-Difluorophenyl)thiazole-4-carboxamide 97%
2-(2,4-Difluorophenyl)thiazole-4-carboxamide
Formula:
C₁₀H₆F₂N₂OS MW: 240,229 g/mol Pto. de fusión: 239…241 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00277199 Núm. CAS: 175276-97-8 |