4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-4'-chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 5-(Bromoacetyl)-2-chlorobenzotrifluoride, 2-Bromo-1-(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 2-Bromo-1-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC9516-5G PC9516-25G
APOSPC9516-5GEA 279 EUR
APOSPC9516-5G APOSPC9516-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formula: C₉H₅BrClF₃O
Pto. de fusión: 36…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094558
Núm. CAS: 630404-09-0
UN: 3261
ADR: 8,III