2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Dichloro-2-(trifluoromethyl)ethan-1-ol, 2,2-Dichloro-3-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
PC9533-10G PC9533-50G
APOSPC9533-10GEA 72.5 EUR
APOSPC9533-10G APOSPC9533-50G
2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Formula: C₃H₃Cl₂F₃O
MW: 182.957 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039302
Núm. CAS: 20411-84-1