2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9557-1G PC9557-5G
APOSPC9557-1GEA 256 EUR
APOSPC9557-1G APOSPC9557-5G
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formula: C₁₅H₁₀F₂N₂OS·BrH
Pto. de fusión: >230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458147
Núm. CAS: 1210224-35-3