5-Chloro-4-fluoroindole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC9566-1G PC9566-250MG
APOSPC9566-1GEA 215 EUR
APOSPC9566-1G APOSPC9566-250MG
5-Chloro-4-fluoroindole 98%
5-Chloro-4-fluoroindole
Formula: C₈H₅ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074494
Núm. CAS: 376646-56-9