1-Bromo-1-fluoroethene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9606-25G PC9606-5G
APOSPC9606-25GEA 720 EUR
APOSPC9606-25G APOSPC9606-5G
1-Bromo-1-fluoroethene 97%
1-Bromo-1-fluoroethene
Formula: C₂H₂BrF
Pto. Ebullición: 6,8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038866
Núm. CAS: 420-25-7
UN: 3161
ADR: 2.1,