2-Bromo-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9848-1G PC9848-5G
APOSPC9848-1GEA 134 EUR
APOSPC9848-1G APOSPC9848-5G
2-Bromo-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
2-Bromo-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formula: C₅H₆BrF₃O₂
Pto. Ebullición: 92 °C (4 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458181
Núm. CAS: 914635-99-7
UN: 3265
ADR: 8,III