Ethyl 3,5-difluoro-4-methylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC99023-1G PC99023-500MG
APOSPC99023-1GEA 277 EUR
APOSPC99023-1G APOSPC99023-500MG
Ethyl 3,5-difluoro-4-methylbenzoate 95%
Ethyl 3,5-difluoro-4-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200.182 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28790312
Núm. CAS: 1806321-00-5