2-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC99028-500MG PC99028-5G
APOSPC99028-500MGEA 134 EUR
APOSPC99028-500MG APOSPC99028-5G
2-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
2-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Formula: C₁₀H₉BrF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32707280
Núm. CAS: 2484889-09-8