4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9913-1G PC9913-5G
APOSPC9913-1GEA 183 EUR
APOSPC9913-1G APOSPC9913-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₃INO
MW: 313,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368784
Núm. CAS: 886762-66-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III