2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9920-1G PC9920-5G PC9920-10G
APOSPC9920-1GEA 31.9 EUR
APOSPC9920-1G APOSPC9920-5G APOSPC9920-10G
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₃FINO₂
Pto. de fusión: 36…37 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368790
Núm. CAS: 886762-71-6