2-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Acetylamino)-3-fluorobenzoic acid, N-(2-Carboxy-6-fluorophenyl)acetamide, N-Acetyl-3-fluoroanthranilic acid
PC9979-1G PC9979-500MG
APOSPC9979-1GEA 522 EUR
APOSPC9979-1G APOSPC9979-500MG
2-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
2-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₉H₈FNO₃
MW: 197,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094569
Núm. CAS: 550346-18-4