3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzotrifluoride, 3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole
PC9988-1G PC9988-250MG
APOSPC9988-1GEA 105 EUR
APOSPC9988-1G APOSPC9988-250MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212,171 g/mol
Pto. de fusión: 162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569436
Núm. CAS: 362601-71-6