3-(3,4-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC9995-1G
PC9995-250MG
APOSPC9995-1GEA
183
EUR
APOSPC9995-1G
APOSPC9995-250MG
3-(3,4-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3,4-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Formula:
C₉H₆F₂N₂ MW: 180,154 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01940430 Núm. CAS: 474707-69-2 |