Sistema de sensores RESPIROMÉTRICOs para pruebas de DBO y Anaeróbicas
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
SA10200146 SB10200146 SB10200156 SA10200156 SA102A0166 SA102B0176 SB102A0166 SB102B0176
705-1171EA 2830 EUR
705-1171 705-1172 VELPSB10200156 705-1190 705-1191 705-1192 VELPSB102A0166 VELPSB102B0176
Sistema de sensores RESPIROMÉTRICOs para pruebas de DBO y Anaeróbicas
DBO, Demanda biológica de oxígeno
VELP RESPIROMETRIC Sensor es el sensor de medición diseñado para proporcionar una solución inteligente y habilitada para la nube a los laboratorios para realizar múltiples pruebas de respiración aeróbica y anaeróbica.
El RESPIROMETRIC Sensor tiene un control inalámbrico único: transmite los datos directamente al PC a través del software inalámbrico DataBox y RESPIROSoft. El RESPIROMETRIC Sensor tiene una conexión premium con la exclusiva plataforma VELP Ermes Cloud platform para control remoto y asistencia remota.
  • La lectura potente del sensor de presión da como resultado un rango de 500 ÷ 2000 mbar (hPa)
  • La brillante pantalla LED de 4 dígitos garantiza una larga duración de la batería
  • Interfaz intuitiva de 2 botones para facilitar la configuración del análisis
  • Resultados disponibles en DBO (mg/l) y Presión (mbar)
  • Escalas DBO: 90, 250, 600, 1000, 4000
  • La presión automática resulta la conversión en DBO
VELP ha creado diferentes sistemas que contienen todas las piezas y accesorios necesarios para estar operativos desde el principio, adecuados para aplicaciones aeróbicas y anaeróbicas.
RESPIROMETRIC Sensor System 6 para DBO
Tratopara BOD, Evaluación de la desinfección en BOD, biodegradación de monómeros
RESPIROMETRIC Sensor System 6 MAXI para BMP y pruebas de respiración anaeróbica.
El RESPIROMETRIC Sensor System MAXI está diseñado para apoyar los estudios de respiración anaeróbica para determinar el potencial de metano bioquímico (BMP) de la biomasa.
RESPIROMETRIC Sensor System 6 para biodegradabilidad anaeróbica de plásticos.
El RESPIROMETRIC Sensor System para la biodegradabilidad plástica está diseñado para apoyar la prueba de degradación aeróbica para la determinación del grado de biodegradabilidad aeróbica de los materiales plásticos, incluidos los que contienen aditivos de formulación, en un medio acuoso.
RESPIROMETRIC Sensor System 6 para pruebas anaeróbicas de respiración en suelo y compost.
El RESPIROMETRIC Sensor System para el análisis del suelo está diseñado para apoyar las pruebas de degradación aeróbica en el suelo y el compost. El análisis proporciona resultados microbianos de la respiración del suelo a partir de la mineralización desustancias orgánico.
Certificaciones: Declaración CE de conformidad
Información para pedidos: 3 year warranty after product registration (within 60 days of purchase date).