Contadores de colonias Premium 150 y Premium 90 HR y sistemas de medición de zonas.
- Las placas se pueden leer automáticamente con solo presionar un botón
- Las imágenes en color de alta definición tomadas con una cámara CCD de grado científico de 1,4 MP garantizan que se pueda ver y contar incluso la colonia más pequeña, mientras que las mediciones de zona son rápidas, precisas y reproducibles
- Un sistema de iluminación LED de 3 canales exclusivo configurado para una iluminación excepcional de todos los tipos de muestras
- Se puede utilizar con computadoras de escritorio o portátiles independientes nuevas o existentes a través de una conexión USB; no se requieren tarjetas PCI adicionales
El Premium 150 acepta placas de hasta 150 mm de diámetro y detecta colonias tan pequeñas como 100 μm y mide zonas con precisión a 0,5 mm. Diseñado para su uso en una amplia gama de aplicaciones.
El Premium 90 HR está equipado con un objetivo F1.4 de 12 mm de alta resolución, acepta placas de hasta 90 mm y detecta colonias tan pequeñas como 75 μm y mide zonas con precisión hasta 0,5 mm.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones en un entorno farmacéutico.
El Premium 150 y el Premium 90 HR incluyen conteo de colonias y capacidad de medición de la zona de inhibición, conteo de placas en espiral, pruebas de Ames y mediciones multisectoriales. Otras aplicaciones bajo demanda. Los resultados se pueden transferir automáticamente a Excel, PDF o a un sistema LIMS. Todos los datos generados son GLP / GMP / 21 CFR Parte 11 que cumplen con una pista de auditoría completa y se pueden utilizar para producir informes profesionales. Cada sistema se completa con dos placas de validación.
Información de suministro: PC no incluido.