Fluroxypyr 1-Methylheptyl ester, certificado
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Methylheptyl [(4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxy]acetate, Fluroxypyr Meptyl
BI1013-1G BI1013-250MG BI1013-500MG BI1013-5G
APOSBI1013-1GEA 231 EUR
APOSBI1013-1G APOSBI1013-250MG APOSBI1013-500MG APOSBI1013-5G
Fluroxypyr 1-Methylheptyl ester, certificado
Fluroxypyr 1-Methylheptyl ester
Formula: C₁₅H₂₁Cl₂FN₂O₃
MW: 367,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144318
Núm. CAS: 81406-37-3