5-Bromo-2'-deoxyuridina (Broxuridina)
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 5-BrdU
BI2048-1G BI2048-5G BI2048-25G
APOSBI2048-1GEA 24.8 EUR
APOSBI2048-1G APOSBI2048-5G APOSBI2048-25G
5-Bromo-2'-deoxyuridina (Broxuridina)
5-Bromo-2'-deoxyuridina (Broxuridina)
Thymidine analogue used as a mutagen in genetic research.
Formula: C₉H₁₁BrN₂O₅
MW: 307.10 g/mol
Pto. de fusión: 190…194 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006529
Núm. CAS: 59-14-3
EINECS: 200-415-9