Succinimida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BI224-1KG BI224-500G BI224-2.5KG
APOSBI224-1KGEA 0 EUR
APOSBI224-1KG APOSBI224-500G APOSBI224-2.5KG
Succinimida
Succinimida
Formula: C₄H₅NO₂
Pto. Ebullición: 285…290 °C
Pto. de fusión: 121…126 °C
Densidad: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 201 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005495
Núm. CAS: 123-56-8
EINECS: 204-635-6