Ácido succínico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Butanedioic acid
BI225-1KG BI225-2.5KG BI225-250G
APOSBI225-1KGEA 109 EUR
APOSBI225-1KG APOSBI225-2.5KG APOSBI225-250G
Ácido succínico
Ácido succínico
Formula: HOOCCH₂CH₂COOH
Pto. Ebullición: 235 °C
Pto. de fusión: 184…186 °C
Densidad: 1,564 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002789
Núm. CAS: 110-15-6