Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) ≥99.9%, grado ultrapuro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BI2888-1KG BI2888-5KG
APOSBI2888-1KGEA 55.1 EUR
APOSBI2888-1KG APOSBI2888-5KG
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) ≥99.9%, grado ultrapuro
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
  • Loss on drying: <0.2%
  • Heavy metals: <1 ppm
  • pka: @ 20°C:8.3 + 0.1
  • Biological buffer - useful range 7.0 - 9.0
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Pto. Ebullición: 219…220 °C
Pto. de fusión: 171,2…172.3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004679
Núm. CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4