Litio dodecilsulfato ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Litio laurilsulfato, Dodecilsulfato, sal litio, Dodecilo sulfato sal litio
BI3331-100G BI3331-25G
APOSBI3331-100GEA 74.1 EUR
APOSBI3331-100G APOSBI3331-25G
Litio dodecilsulfato ≥98%
Sulfato de litio y dodecilo
  • Assay (by titration after hydrolysis) 99+%
  • pH (1%) = 6.0 - 9.0
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%
Formula: C₁₂H₂₅LiO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007467
Núm. CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
UN: 1325
ADR: 4.1,III