1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2:5,6-Di-o-isopropylidene-alpha-D-allofuranose
BI3857-25G BI3857-5G
APOSBI3857-25GEA 45.1 EUR
APOSBI3857-25G APOSBI3857-5G
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose 98%
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allofuranose
Formula: C₁₂H₂₀O₆
MW: 260,28 g/mol
Pto. de fusión: 73…77 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00135634
Núm. CAS: 2595-05-3