Fluconazole, anhidro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BI3858-1G BI3858-5G BI3858-25G
APOSBI3858-1GEA 21.9 EUR
APOSBI3858-1G APOSBI3858-5G APOSBI3858-25G
Fluconazole, anhidro
Fluconazole
Formula: C₁₃H₁₂F₂N₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274549
Núm. CAS: 86386-73-4