L-(-)-Fucose
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (-)-Fucose, 6-Deoxy-L-Galactose, (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
BI3933-10G BI3933-25G BI3933-50G
APOSBI3933-10GEA 132 EUR
APOSBI3933-10G APOSBI3933-25G APOSBI3933-50G
L-(-)-Fucose
L(-)-Fucose
Formula: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069812
Núm. CAS: 2438-80-4
EINECS: 219-452-7