2-Amino-2-metil-1,3-propanodiol 99+%, grado alta pureza
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BI4545-100G BI4545-25G
APOSBI4545-100GEA 75.4 EUR
APOSBI4545-100G APOSBI4545-25G
2-Amino-2-metil-1,3-propanodiol 99+%, grado alta pureza
2-Amino-2-metil-1,3-propanodiol
Buffer component used in SDS - gradient gel electrophoresis. Biological buffer - useful range 7.8-9.7.
  • White crystals
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
  • Forms a clear solution in water.
Formula: C₄H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 151 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004678
Núm. CAS: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
UN: 3259
ADR: 8,III