di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BI4838-100G BI4838-500G
APOSBI4838-100GEA 139 EUR
APOSBI4838-100G APOSBI4838-500G
di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato 97+%
di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato
Enzyme test reagent.
  • Water (by Karl Fischer): 29.0-30.0%
Formula: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002135
Núm. CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3