Kinetin

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

BI5193-25G BI5193-5G BI5193-100G
APOSBI5193-25GEA 29 EUR
APOSBI5193-25G APOSBI5193-5G APOSBI5193-100G
Kinetin
Kinetin

  • White to off-white powder
  • Plant tissue culture tested

Formula: C₁₀H₉N₅O
Pto. de fusión: 264…270 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00075757
Núm. CAS: 525-79-1
EINECS: 208-382-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR