CAPS ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
BI5848-100G BI5848-1KG BI5848-250G
APOSBI5848-100GEA 30.6 EUR
APOSBI5848-100G APOSBI5848-1KG APOSBI5848-250G
CAPS ≥98%
CAPS (Ácido 3-(ciclohexilamino)propanosulfónico)
  • Loss on drying <5.0%
  • pH (1% aqueous) = 4.9-6.0 at 25°C
  • Biological buffer - useful range 9.7-11.1
Formula: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003837
Núm. CAS: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1