Indole-3-butyric acid potassium salt
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potassium 4-(1H-indol-3-yl)butanoate
BI5912-25G
BI5912-100G
APOSBI5912-25GEA
31.9
EUR
APOSBI5912-25G
APOSBI5912-100G
Indole-3-butyric acid potassium salt
Indole-3-butyric acid potassium salt
- Assay (by titration) 99+%
- Water (by Karl Fischer) < 1.0%
- Water soluble
- Plant tissue culture tested
Formula:
C₁₂H₁₂KNO₂ MW: 241.331 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00058442 Núm. CAS: 60096-23-3 |