HEPES sal sódica ≥96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(2-Hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfonato de sodio
BI6856-100G BI6856-500G
APOSBI6856-100GEA 40.6 EUR
APOSBI6856-100G APOSBI6856-500G
HEPES sal sódica ≥96%
HEPES-Na
Biological buffer.
  • Assay 96+%
  • Water (By Karl Fischer) < 3.0%
  • pH (1%) = 10.0 +/- 0.5
Formula: C₈H₁₇N₂NaO₄S
MW: 260.29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036463
Núm. CAS: 75277-39-3