1,4-Benzenedimethanethiol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BI7566-250MG BI7566-1G BI7566-5G
APOSBI7566-250MGEA 21.9 EUR
APOSBI7566-250MG APOSBI7566-1G APOSBI7566-5G
1,4-Benzenedimethanethiol 98%
1,4-Benzenedimethanethiol
Precaución: Store under Argon.
Formula: C₈H₁₀S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004872
Núm. CAS: 105-09-9