3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethylene Glycol Bis(2-mercaptoethyl) Ether, 1,8-Dimercapto-3,6-dioxaoctane, 1,2-Bis(2-mercaptoethoxy)ethane, 2,2′-(Ethylenedioxy)diethanethiol
BI7569-100G BI7569-500G
APOSBI7569-100GEA 116 EUR
APOSBI7569-100G APOSBI7569-500G
3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol 97%
3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol
Formula: C₆H₁₄O₂S₂
MW: 182,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015873
Núm. CAS: 14970-87-7