2,4-Diclorotolueno-α-tiol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2,4-Dichlorophenyl)methanethiol, 2,4-Dichlorobenzenemethanethiol
BI7571-5G BI7571-25G
APOSBI7571-5GEA 91.5 EUR
APOSBI7571-5G APOSBI7571-25G
2,4-Diclorotolueno-α-tiol 98%
2,4-Diclorotolueno-α-tiol
Formula: C₇H₆Cl₂S
MW: 193.10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039650
Núm. CAS: 59293-67-3